(±)-Epiclorohidrina 99%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
1-Cloro-2,3-epoxipropano, (±)-3-Cloro-1,2-epoxipropano, Epiclorohidrina, 3-Cloro-1,2-epoxipropano, (±)-1-Cloro-2,3-epoxipropano
430711000
430718000
430711000.EA
39.1
EUR
430711000.
430718000.
(±)-Epiclorohidrina 99%, AcroSeal®
(±)-Epiclorohidrina
Formula:
C₃H₅ClO MW: 92,52 g/mol |
Número MDL:
MFCD00005132 Núm. CAS: 106-89-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4365 to 1.4385 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.02 % (K.F.) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤15 APHA |