Tiofenol 99%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Bencenotiol, Mercaptobenceno
430721000 430728000
430721000.EA 37.7 EUR
430721000. 430728000.
Tiofenol 99%, AcroSeal®
Tiofenol
Formula: C₆H₆S
Pto. Ebullición: 167…169 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –15 °C
Densidad: 1,078 g/cm³
Pto. de inflamación: 50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004826
Núm. CAS: 108-98-5
UN: 2337
ADR: 6.1,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5880 to 1.5900 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %