Cloroformiato de etilo 99%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Chloroformic acid ethyl ester
430791000 430798000
430791000.EA 49.1 EUR
430791000. 430798000.
Cloroformiato de etilo 99%, AcroSeal®
Cloroformiato de etilo
Formula: C₃H₅ClO₂
MW: 108.52 g/mol
Pto. Ebullición: 94 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –81 °C
Densidad: 1.135 g/cm³
Pto. de inflamación: 10 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000644
Núm. CAS: 541-41-3
UN: 1182
ADR: 6.1 I
Índice Merck: 12,03831
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3940 to 1.3960 (20°C, 589 nm)
GC ≤1.0 % Diethyl carbonate
Color scale ≤50 APHA
Free acid (HCl) ≤0.1 %