Sulfato de dimetilo 99+%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
430830010
430831000
430830010.EA
98.8
EUR
430830010.
430831000.
Sulfato de dimetilo 99+%, AcroSeal®
Sulfato de dimetilo
Formula:
C₂H₆O₄S Pto. Ebullición: 188 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –32 °C Densidad: 1,33 g/cm³ Pto. de inflamación: 83 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008416 Núm. CAS: 77-78-1 UN: 1595 ADR: 6.1,I |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Oily liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm) |
Acidity | ≤0.2 % (as Sulfuric acid) |
Titration | 99.0 to 101.0 % (Hydrolysis) |