HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexametildisilazano) 98%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Hexamethyldisilazane
430850010
430851000
430850010.EA
267
EUR
430850010.
430851000.
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexametildisilazano) 98%, AcroSeal®
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexametildisilazano)
Formula:
(CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃ MW: 161.39 g/mol Pto. Ebullición: 125 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –78 °C Densidad: 0.76 g/cm³ Pto. de inflamación: 20 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008259 Núm. CAS: 999-97-3 UN: 3286 ADR: 3 II Índice Merck: 13,04708 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4060 to 1.4090 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |