Dimetildiclorosilano 99+%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Dicloro(dimetil)silano
430881000 430888000
430881000.EA 24.9 EUR
430881000. 430888000.
Dimetildiclorosilano 99+%, AcroSeal®
Dimetildiclorosilano
Formula: C₂H₆Cl₂Si
MW: 129,06 g/mol
Pto. Ebullición: 70 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –76 °C
Densidad: 1,06 g/cm³
Pto. de inflamación: –9 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000491
Núm. CAS: 75-78-5
UN: 1162
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4030 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %