Dicloro(difenil)silano 97%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Diphenyldichlorosilane, Dichlorodiphenylsilane
430891000 430898000
430891000.EA 43.4 EUR
430891000. 430898000.
Dicloro(difenil)silano 97%, AcroSeal®
Dicloro(difenil)silano
Formula: C₁₂H₁₀Cl₂Si
MW: 253,2 g/mol
Pto. Ebullición: 305 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –22 °C
Densidad: 1,204 g/cm³
Pto. de inflamación: 155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000489
Núm. CAS: 80-10-4
UN: 1769
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5765 to 1.5815 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %