Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride ∼3.5 M in toluene 70% (w/w), AcroSeal®
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Sodium dihydrobis(2-methoxyethoxy)aluminate, SBAH, Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum dihydride
430911000 430918000
430911000.EA 75 EUR
430911000. 430918000.
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride ∼3.5 M in toluene 70% (w/w), AcroSeal®
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride
Formula: C₆H₁₆AlNaO₄
MW: 202,16 g/mol
Pto. Ebullición: 110 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,036 g/cm³
Pto. de inflamación: 4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011631
Núm. CAS: 22722-98-1
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear to slightly hazy colorless to amber Viscous liquid
Assay 68.0 to 72.0 %
Melting point 50 to 54 °C
GC ≥98.5 %