(3-Aminopropil)trietoxisilano 99%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Trietoxi(3-aminopropil)silano, 3-(Trietoxisilil)propilamina
430941000 430948000
430941000.EA 81.9 EUR
430941000. 430948000.
(3-Aminopropil)trietoxisilano 99%, AcroSeal®
(3-Aminopropil)trietoxisilano
Formula: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
MW: 221,37 g/mol
Pto. Ebullición: 217 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 0,942 g/cm³
Pto. de inflamación: 96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008207
Núm. CAS: 919-30-2
UN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤25 APHA