(±)-Alil 2,3-epoxipropil éter 99+%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Allyl glycidyl ether
430951000 430958000
430951000.EA 34.1 EUR
430951000. 430958000.
(±)-Alil 2,3-epoxipropil éter 99+%, AcroSeal®
(±)-Alil 2,3-epoxipropil éter
Formula: C₆H₁₀O₂
MW: 114.14 g/mol
Pto. Ebullición: 154 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –100 °C
Densidad: 0.962 g/cm³
Pto. de inflamación: 48 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005143
Núm. CAS: 106-92-3
UN: 2219
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4332 to 1.4352 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.0 %