Clortetraciclina clorhidrato, meets analytical specification of Ph.Eur.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
430960050 430960250 430961000
ACRO430960050EA 54 EUR
ACRO430960050 ACRO430960250 ACRO430961000
Clortetraciclina clorhidrato, meets analytical specification of Ph.Eur.
Clortetraciclina clorhidrato
Formula: C₂₂H₂₃ClN₂O₈·HCl
Pto. de fusión: 220 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00082440
Núm. CAS: 64-72-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≤8 % (Tetracyclin hydrochloride) On dry substance
Water ≤2.0 %
Sulfated ash ≤0.5 %
Identification Passes test
pH 2.3 to 3.3 (1 % in water CO2 free)
Specific optical rotation -235° to -250° (20°C, 589 nm) (c=0.25, water) (on dry substance)
Absorbance ≤0.40 (460 nm)
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm