3-Iodo-4-pyridine carboxylic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
430970010 430970050
ACRO430970010EA 224 EUR
ACRO430970010 ACRO430970050
3-Iodo-4-pyridine carboxylic acid 97%
3-Iodo-4-pyridine carboxylic acid
Formula: C₆H₄INO₂
Pto. de fusión: 241,8…242.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01646072
Núm. CAS: 57842-10-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 240 to 244 °C
HPLC ≥96.0 %