1-Boc-4-chlorosulphonylpiperidine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
430990010 430990050
ACRO430990010EA 228 EUR
ACRO430990010 ACRO430990050
1-Boc-4-chlorosulphonylpiperidine 97%
1-Boc-4-chlorosulphonylpiperidine
Formula: C₁₀H₁₈ClNO₄S
Pto. de fusión: 82…85 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01861750
Núm. CAS: 782501-25-1
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to pale yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 87 °C
Elemental Analysis 4.76 to 5.11 % (N)