2-Bromo-5-formylthiazole 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromothiazole-5-carboxaldehyde
431010010 431010050
ACRO431010010EA 160 EUR
ACRO431010010 ACRO431010050
2-Bromo-5-formylthiazole 97%
2-Bromo-5-formylthiazole
Formula: C₄H₂BrNOS
Pto. de fusión: 112…113,5 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03788567
Núm. CAS: 464192-28-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 114 °C
GC ≥96.0 %