1H-Indazole-4-carbaldehyde 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
431030010 431030050
ACRO431030010EA 281 EUR
ACRO431030010 ACRO431030050
1H-Indazole-4-carbaldehyde 97%
1H-Indazole-4-carbaldehyde
Formula: C₈H₆N₂O
Pto. de fusión: 166…167 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06738279
Núm. CAS: 669050-70-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 169 °C
HPLC ≥96.0 %
Water adsorption ≥20 % (50% rH, 1 bar, 25 °C)