1H-Indazole-6-carboxaldehyde 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1H-Indazole-6-carbaldehyde, 6-Formylindazole, INDAZOLE-6-CARBOXALDEHYDE, 6-Formyl-1H-indazole
431040050 431040010
ACRO431040050EA 272 EUR
ACRO431040050 ACRO431040010
1H-Indazole-6-carboxaldehyde 97%
1H-Indazole-6-carboxaldehyde
Formula: C₈H₆N₂O
Pto. de fusión: 180,6…180.8 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06738282
Núm. CAS: 669050-69-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 185 °C
HPLC ≥96.0 %