2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(4-Fluorophenyl)-1-methylethylamine, alpha, alpha-Dimethyl-4-fluorobenzylamine
431060010 431060050
ACRO431060010EA 159 EUR
ACRO431060010 ACRO431060050
2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine 97%
2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine
Formula: C₉H₁₂FN
MW: 153,2 g/mol
Pto. Ebullición: 40 °C (7mbar)
Pto. de inflamación: 92 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07777176
Núm. CAS: 17797-10-3
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %