4,4,5,5-Tetramethyl-2-(tetrahydrofuran-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Tetrahydrofuran-3-ylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-(tetrahydro-3-furanyl)-1,3,2-Dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-(oxolan-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane
431100010 431100050
ACRO431100010EA 212 EUR
ACRO431100010 ACRO431100050
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(tetrahydrofuran-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane 97%
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(tetrahydrofuran-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₁₀H₁₉BO₃
Pto. de inflamación: 93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878900
Núm. CAS: 331958-90-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %