1,3-Benzothiazole-6-carboxaldehyde 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
431150010 431150050
ACRO431150010EA 228 EUR
ACRO431150010 ACRO431150050
1,3-Benzothiazole-6-carboxaldehyde 97%
1,3-Benzothiazole-6-carboxaldehyde
Formula: C₈H₅NOS
Pto. de fusión: 92…93 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03086101
Núm. CAS: 19989-67-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 96 °C
HPLC ≥96.0 %