Methyl-2-methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
432400010 432400050
ACRO432400010EA 160 EUR
ACRO432400010 ACRO432400050
Methyl-2-methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate 97%
Methyl-2-methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Formula: C₁₀H₉NO₃
Pto. de fusión: 67…68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07774245
Núm. CAS: 136663-21-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 69 °C
HPLC ≥96.0 %