5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
431170010 431170050
ACRO431170010EA 217 EUR
ACRO431170010 ACRO431170050
5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₈BrNO₂
Pto. de fusión: 255,4…255.7 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14706162
Núm. CAS: 400071-95-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥99.0 %
Stabilizer 150 to 400 ppm BHT