Fmoc-Cys(tBu)-OH 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
431270050 431270250
ACRO431270050EA 69.2 EUR
ACRO431270050 ACRO431270250
Fmoc-Cys(tBu)-OH 98%
Fmoc-Cys(tBu)-OH
Formula: C₂₂H₂₅NO₄S
Pto. de fusión: 137,1…138.4 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00037130
Núm. CAS: 67436-13-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 140 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -21.0° to -23.0° (20 °C, 589 nm) (c=1, DMF)