trans-2-(4-Chlorophenyl)vinylboronic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (E)-(4-Chlorostyryl)boronic acid
431340010 431340100
ACRO431340010EA 136 EUR
ACRO431340010 ACRO431340100
trans-2-(4-Chlorophenyl)vinylboronic acid 97%
trans-2-(4-Chlorophenyl)vinylboronic acid
Formula: C₈H₈BClO₂
MW: 182,42 g/mol
Pto. de fusión: 133…134 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093767
Núm. CAS: 154230-29-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
pH 5.5 to 6.5 (10% aqueous suspension)
Sodium oxide (Na2O) ≤0.4 %
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.03 %
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤0.03 %