1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl N-BOC-4-piperidinecarboxylate, Ethyl N-Boc-piperidine-4-carboxylate
431500050
431500250
ACRO431500050EA
97.9
EUR
ACRO431500050
ACRO431500250
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester 97%
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester
Formula:
C₁₃H₂₃NO₄ MW: 257,33 g/mol Pto. Ebullición: 120…135 °C (,5 mmHg) Densidad: 1,046 g/cm³ Pto. de inflamación: 110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01763998 Núm. CAS: 142851-03-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |