oxolinic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
431510050 431510250
ACRO431510050EA 83.7 EUR
ACRO431510050 ACRO431510250
oxolinic acid 98%
oxolinic acid
Formula: C₁₃H₁₁NO₅
Pto. de fusión: 314…316 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00056775
Núm. CAS: 14698-29-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 311 to 314 °C (Dec)
HPLC ≥97.5 %