1,3-Dioxolano, anhidro 99.8% estabilizado, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol 75 ppm
431560010 431561000
431560010.EA 237 EUR
431560010. 431561000.
1,3-Dioxolano, anhidro 99.8% estabilizado, AcroSeal®
1,3-Dioxolano
Formula: C₃H₆O₂
Pto. Ebullición: 74…75 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 1,06 g/cm³
Pto. de inflamación: –6 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003207
Núm. CAS: 646-06-0
UN: 1166
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.75 %
Stabilizer 75 ppm BHT
Residue after ignition ≤0.0005 %