Cesium methanesulphonate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Methanesulphonic acid cesium salt
431580050 431580250
ACRO431580050EA 78.3 EUR
ACRO431580050 ACRO431580250
Cesium methanesulphonate 98%
Cesium methanesulphonate
Formula: CH₃CsO₃S
Pto. de fusión: 262…264 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075523
Núm. CAS: 2550-61-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in water) Clear colorless