Dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate (mixture of isomers) (Mezcla de isómeros) 90% (mixture of isomers), AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
431790010 431791000
431790010.EA 275 EUR
431790010. 431791000.
Dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate (mixture of isomers) (Mezcla de isómeros) 90% (mixture of isomers), AcroSeal®
Dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate (mixture of isomers)
Formula: C₁₅H₂₂N₂O₂
Pto. Ebullición: 112…114 °C (1010hPa)
Pto. de fusión: 19…23 °C
Densidad: 1,066 g/cm³
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015405
Núm. CAS: 5124-30-1
UN: 2206
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer 0.05 % BHT