N,N-Dimethylacrylamide 99% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 500 ppm
432021000 432025000
ACRO432021000EA 82.4 EUR
ACRO432021000 ACRO432025000
N,N-Dimethylacrylamide 99% estabilizado
N,N-Dimethylacrylamide
Formula: C₅H₉NO
Pto. Ebullición: 80 °C (20 mmHg)
Densidad: 0,962 g/cm³
Pto. de inflamación: 70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008626
Núm. CAS: 2680-03-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4730 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Approx. 500 ppm