trans-β-Styrylboronic acid pinacol ester 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
432030010 432030050
ACRO432030010EA 95 EUR
ACRO432030010 ACRO432030050
trans-β-Styrylboronic acid pinacol ester 97%
trans-beta-Styrylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₉BO₂
Pto. Ebullición: 89…93 °C (,1 mmHg)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03453666
Núm. CAS: 83947-56-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %