(R)-(+)-3-Cloro-1-fenil-1-propanol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (R)-3-Chloro-1-phenylpropan-1-ol
432040010 432040050
ACRO432040010EA 57.5 EUR
ACRO432040010 ACRO432040050
(R)-(+)-3-Cloro-1-fenil-1-propanol 97%
(R)-(+)-3-Cloro-1-fenil-1-propanol
Formula: C₉H₁₁ClO
MW: 170,64 g/mol
Pto. de fusión: 59,5…59.8 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075128
Núm. CAS: 100306-33-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 61 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +23° to +29° (20 °C, 589 nm) (c=1 in Chloroform)