(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (3R)-3-Methylpiperazine, N1-BOC protected, (R)-1-Boc-3-Methylpiperazine, (R)-1-Boc-3-methyl-piperazine
432050010 432050050
ACRO432050010EA 74.8 EUR
ACRO432050010 ACRO432050050
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine 99%
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200.28 g/mol
Pto. de fusión: 44.4…46.6 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02683205
Núm. CAS: 163765-44-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 47 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +14° to +18° (20 °C, 589 nm) (c=1, chloroform)