Tetrabutilamonio cloruro hidrato 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Cloruro de tetrabutilamonio hidrato
432060050 432060250 432061000
432060050.EA 30.2 EUR
432060050. 432060250. 432061000.
Tetrabutilamonio cloruro hidrato 96%
Tetrabutilamonio cloruro hidrato
Formula: C₁₆H₃₆ClN·xH₂O
MW: 277,92 g/mol (anhy)
Pto. de fusión: 37…39 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011635
Núm. CAS: 37451-68-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥95.0 % (On dried substance)
Water ≤10.0 % (K.F.)