4-Bromo-2-piridona 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
432090010 432090050
ACRO432090010EA 186 EUR
ACRO432090010 ACRO432090050
4-Bromo-2-piridona 97%
4-Bromo-2-piridona
Formula: C₅H₄BrNO
Pto. de fusión: 203…208 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234041
Núm. CAS: 36953-37-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %