Dichlorocyclohexylmethylsilane 97+%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Cyclohexylmethyldichlorosilane
432220100 432220500
ACRO432220100EA 63 EUR
ACRO432220100 ACRO432220500
Dichlorocyclohexylmethylsilane 97+%
Dichlorocyclohexylmethylsilane
Formula: C₇H₁₄Cl₂Si
MW: 197,17 g/mol
Pto. Ebullición: 202 °C
Densidad: 1,095 g/cm³
Pto. de inflamación: 66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00046333
Núm. CAS: 5578-42-7
UN: 2987
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %