1-Boc-3-oxopiperazine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: tert-butyl 3-oxopiperazine-1-carboxylate, tert-butyl 3-oxo-1-piperazinecarboxylate, 1-Boc-3-Oxopiperazine, 4-N-BOC-2-oxo-piperazine, 4-Boc-2-Oxopiperazine
432330010 432330050
ACRO432330010EA 50.4 EUR
ACRO432330010 ACRO432330050
1-Boc-3-oxopiperazine 97%
1-Boc-3-oxopiperazine
Formula: C₉H₁₆N₂O₃
MW: 200.238 g/mol
Pto. de fusión: 160…163 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02181069
Núm. CAS: 76003-29-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 164 °C
GC ≥96.0 %