Methyl-3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
432410010 432410050
ACRO432410010EA 48 EUR
ACRO432410010 ACRO432410050
Methyl-3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₉NO₂S
MW: 207,25 g/mol
Pto. de fusión: 109…111 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00206744
Núm. CAS: 35212-85-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 112 °C
HPLC ≥96.0 %