5-Fluoropiridin-2-ol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
432580050 432580250
ACRO432580050EA 142 EUR
ACRO432580050 ACRO432580250
5-Fluoropiridin-2-ol 97%
5-Fluoropiridin-2-ol
Formula: C₅H₄FNO
Pto. de fusión: 152…153 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03092918
Núm. CAS: 51173-05-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 155 °C
HPLC ≥96.0 %