4,4,4-Trifluorobutylamine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Butanamine,4,4,4-trifluoro-, 4,4,4-trifluorobutan-1-amine, 1-Amino-4,4,4-trifluorobutane
432590010 432590050
ACRO432590010EA 106 EUR
ACRO432590010 ACRO432590050
4,4,4-Trifluorobutylamine 97%
4,4,4-Trifluorobutylamine
Formula: C₄H₈F₃N
Pto. Ebullición: 90…94 °C (760 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06213030
Núm. CAS: 819-46-5
UN: 2734
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Titration RCOCl ≥96.0 %