2-Methyl-4-(4-morpholinyl)aniline 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methyl-4-(4-morpholinyl)benzenamine
432460010 432460050
ACRO432460010EA 153 EUR
ACRO432460010 ACRO432460050
2-Methyl-4-(4-morpholinyl)aniline 97%
2-Methyl-4-(4-morpholinyl)aniline
Formula: C₁₁H₁₆N₂O
MW: 192.26 g/mol
Pto. de fusión: 91…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10686817
Núm. CAS: 581-00-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 93 °C
HPLC ≥96.0 %
Clarity of solution Passes test