2-Amino-4-feniltiazol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Feniltiazol-2-ilamina
432490010
432490050
ACRO432490010EA
55.2
EUR
ACRO432490010
ACRO432490050
2-Amino-4-feniltiazol 97%
2-Amino-4-feniltiazol
Formula:
C₉H₈N₂S MW: 176.24 g/mol Pto. de fusión: 150…152.5 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039680 Núm. CAS: 2010-06-2 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 149 to 153 °C |
HPLC | ≥96.0 % |