Ethyl-1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: H-Acpc-OEt.HCl, H-Acpc-OEt·HCl
432510050 432510250
ACRO432510050EA 108 EUR
ACRO432510050 ACRO432510250
Ethyl-1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride 98%
Ethyl-1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
Formula: C₆H₁₁NO₂·HCl
MW: 165,6 g/mol
Pto. de fusión: 113…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190747
Núm. CAS: 42303-42-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 118 °C
Elemental Analysis 8.24 to 8.66 % N