3-Aminopicolinic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
432520050 432520250
ACRO432520050EA 138 EUR
ACRO432520050 ACRO432520250
3-Aminopicolinic acid 97%
3-Aminopicolinic acid
Formula: C₆H₆N₂O₂
Pto. de fusión: 200…201 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00090153
Núm. CAS: 1462-86-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %