Metiltrimetoxisilano 97%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
432640010 432641000
432640010.EA 106 EUR
432640010. 432641000.
Metiltrimetoxisilano 97%, AcroSeal®
Metiltrimetoxisilano
Formula: C₄H₁₂O₃Si
Pto. Ebullición: 102 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –50 °C
Densidad: 0,95 g/cm³
Pto. de inflamación: 11 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008342
Núm. CAS: 1185-55-3
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3695 to 1.3715 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %