4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,5,6,7-TETRAHYDROPYRAZOLO[1,5-A]PYRIDINE-3-CARBOX, Pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid, 4,5,6,7-tetrahydro-, 4H,5H,6H,7H-pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
432670010 432670050
ACRO432670010EA 223 EUR
ACRO432670010 ACRO432670050
4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid 97%
4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
Pto. de fusión: 215…223 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09056813
Núm. CAS: 307307-97-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Particle size ≤4 % (< 40 mesh)
Molasses number ≥230
Abrasion number ≥75
Iodine number ≥1000 mg/g