Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
432720010 432720050
ACRO432720010EA 231 EUR
ACRO432720010 ACRO432720050
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid
Formula: C₇H₅N₃O₂
Pto. de fusión: 222…225 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09414725
Núm. CAS: 1086375-50-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %