5-Amino-2-metilbenzotiazol 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
432760010 432760050
ACRO432760010EA 41.8 EUR
ACRO432760010 ACRO432760050
5-Amino-2-metilbenzotiazol 95%
5-Amino-2-metilbenzotiazol
Formula: C₈H₈N₂S
Pto. de fusión: 101…103,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00226291
Núm. CAS: 13382-43-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 105 °C
HPLC ≥94.0 %