Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
432780010 432780050
ACRO432780010EA 96.6 EUR
ACRO432780010 ACRO432780050
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate 97%
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate
Formula: C₈H₆N₂O₂·xH₂O
Pto. de fusión: 232…234 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17171427
Núm. CAS: 64951-08-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Additional info Hydrate, contains 9.5% to 11.0% water
HPLC ≥96.0 %
Elemental Analysis 14.96 to 16.17 % N
Residue after evaporation ≤0.01 %
Peroxides ≤50 ppm