Dihidrógenoortoperiodato de trisodio 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Trisodium dihydrogenorthoperiodate, Sodium dihydroperiodate
432851000 432855000
ACRO432851000EA 81.5 EUR
ACRO432851000 ACRO432855000
Dihidrógenoortoperiodato de trisodio 98%
Dihidrógenoortoperiodato de trisodio
Formula: H₂INa₃O₆
MW: 293.89 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036146
Núm. CAS: 13940-38-0
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Titration Iodometric ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %