4-Methoxybenzenesulphonamide 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
432910050
432910250
ACRO432910050EA
80.7
EUR
ACRO432910050
ACRO432910250
4-Methoxybenzenesulphonamide 95%
4-Methoxybenzenesulphonamide
Formula:
C₇H₉NO₃S MW: 187,22 g/mol Pto. de fusión: 110…112 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00025392 Núm. CAS: 1129-26-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 109 to 113 °C |
HPLC | ≥94.0 % |
UV | at 260 nm A: ≤0.02 |
Titration after Ion exchange | ≥99.0 % (on dry substance) |
Membrane filtration test | (on 0.5 M soln.) Passes test |
Suitability | (HPLC gradient) Passes test |